Imprimer
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR0853-5GEA 101 EUR
APOSOR0853-5G APOSOR0853-25G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide
Formule: C₇H₁₀BrNO
Poids moléculaire: 204,0644 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258769
Numéro CAS: 90430-14-1