2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole] 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Optical brightner. Highly effective in polymer substrates such as engineering plastics (polyesters, polycarbonate, polyamides and acrylics, thermoplastic polyurethane, polyvinylchloride, styrene homo- and copolymers, polyolefins), adhesives and other organic substrates.
Formule:
C₂₆H₂₆N₂O₂S Poids moléculaire: 430,57 g/mol Point de fusion: 196…203 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005774 Numéro CAS: 7128-64-5 |