Imprimer
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR10327-1GEA 270 EUR
APOSOR10327-1G APOSOR10327-5G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran 96%
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129,2001 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C/13mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179433
Numéro CAS: 65412-03-5