Imprimer
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR10343-25GEA 0 EUR
APOSOR10343-25G APOSOR10343-5G APOSOR10343-1G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Poids moléculaire: 137,6079 g/mol
Point de fusion: 230…250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00100881
Numéro CAS: 33024-60-1