2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₃BO₃ Poids moléculaire: 228,06 g/mol Point de fusion: 105…110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01632206 Numéro CAS: 190661-29-1 |