Imprimer
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR10381-1GEA 0 EUR
APOSOR10381-1G APOSOR10381-250MG
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₃H₁₈BBrO₂
Poids moléculaire: 297,00 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179493
Numéro CAS: 138500-85-3