Imprimer
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR10396-250MGEA 236 EUR
APOSOR10396-250MG APOSOR10396-1G
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronic acid
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₂
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411938
Numéro CAS: 193905-93-0