Imprimer
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR10458-1GEA 72.7 EUR
APOSOR10458-1G APOSOR10458-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Poids moléculaire: 193,01 g/mol
Point de fusion: 122…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412066
Numéro CAS: 373384-14-6