Imprimer
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid,4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR10479-1G
APOSOR10479-1GEA 132 EUR
APOSOR10479-1G
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄S
Poids moléculaire: 214,05 g/mol
Point de fusion: 135…139 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02093076
Numéro CAS: 352530-24-6