3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₆O₂ Poids moléculaire: 86,09 g/mol Point d'ébullition: 144 °C Densité: 1,2 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00800639 Numéro CAS: 285-69-8 EINECS: 206-006-1 UN: 1993 ADR: 3,III |