Imprimer

2-Indancarboxylic acid 95+%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR10885-250MGEA 35.1 EUR
APOSOR10885-250MG APOSOR10885-1G APOSOR10885-5G
2-Indancarboxylic acid 95+%
2-Indancarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162,19 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085095
Numéro CAS: 25177-85-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR