Imprimer
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR110196-1GEA 126 EUR
APOSOR110196-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅BrN₂O
Poids moléculaire: 189,02 g/mol
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03074341
Numéro CAS: 473528-88-0