4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₇N₃ Poids moléculaire: 97,12 g/mol Point d'ébullition: 110…112 °C/2mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05667135 Numéro CAS: 69843-13-6 |