Imprimer
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR110690-1GEA 72.7 EUR
APOSOR110690-1G APOSOR110690-10G APOSOR110690-5G
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
Poids moléculaire: 202,2500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454271
Numéro CAS: 37812-51-4