Imprimer
1H-Benzimidazole-2-sulphonic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR110696-5GEA 141 EUR
APOSOR110696-5G APOSOR110696-10G APOSOR110696-1G
1H-Benzimidazole-2-sulphonic acid
1H-Benzimidazole-2-sulphonic acid
Formule: C₇H₆N₂O₃S
Poids moléculaire: 198,1991 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100972
Numéro CAS: 40828-54-4