Imprimer

6-Nitrobenzoxazole

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR110717-1GEA 65.5 EUR
APOSOR110717-1G
6-Nitrobenzoxazole
6-Nitrobenzoxazole
Formule: C₇H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 164,1183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797933
Numéro CAS: 17200-30-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR