Imprimer
Methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR111325-5GEA 64 EUR
APOSOR111325-5G
Methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate
Methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₇IO₃
Poids moléculaire: 278,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203960
Numéro CAS: 157942-12-6