Imprimer
Methyl-4-benzyloxybenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR111495-1GEA 55.3 EUR
APOSOR111495-1G
Methyl-4-benzyloxybenzoate
Methyl-4-benzyloxybenzoate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Poids moléculaire: 242,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017613
Numéro CAS: 32122-11-5