Imprimer
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR1128-5GEA 17.6 EUR
APOSOR1128-5G APOSOR1128-10G APOSOR1128-1G
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₈BrClO₂
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682999
Numéro CAS: 332104-54-8