Imprimer
L-Proline methyl ester hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR11387-25GEA 87.7 EUR
APOSOR11387-25G APOSOR11387-100G
L-Proline methyl ester hydrochloride
L-Proline methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·HCl
Poids moléculaire: 165,6 g/mol
Point de fusion: 69…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012708
Numéro CAS: 2133-40-6
EINECS: 218-363-0