Imprimer
3-Chloro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR11425-5GEA 326 EUR
APOSOR11425-5G APOSOR11425-1G
3-Chloro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine 97%
3-Chloro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine
Formule: C₈H₁₀ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864735
Numéro CAS: 66346-85-8