Imprimer

3-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridazine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR11467-5GEA 0 EUR
APOSOR11467-5G APOSOR11467-1G
3-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridazine 98%
3-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridazine
Formule: C₇H₅ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261072
Numéro CAS: 29334-66-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR