Imprimer
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR11471-5GEA 397 EUR
APOSOR11471-5G APOSOR11471-1G
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Poids moléculaire: 250,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03084756
Numéro CAS: 98192-14-4