5-Bromo-4-(4-ethylphenyl)pyrimidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Formule:
C₁₂H₁₁BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09800937 Numéro CAS: 951884-40-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...