Imprimer
4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR11627-5GEA 0 EUR
APOSOR11627-5G APOSOR11627-1G
4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide
4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00588998
Numéro CAS: 223557-21-9