Imprimer
3-Chloro-6-(cyclohexylamino)pyridazine
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR11638-5GEA 0 EUR
APOSOR11638-5G APOSOR11638-1G
3-Chloro-6-(cyclohexylamino)pyridazine
3-Chloro-6-(cyclohexylamino)pyridazine
Formule: C₁₀H₁₄ClN₃
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00968568
Numéro CAS: 1014-77-3