Imprimer

5-Bromo-N-cyclopentylpicolinamide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR11914-1GEA 176 EUR
APOSOR11914-1G
5-Bromo-N-cyclopentylpicolinamide
5-Bromo-N-cyclopentylpicolinamide
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801064
Numéro CAS: 845305-91-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR