Imprimer
2-(3-Bromophenyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR11952-1GEA 0 EUR
APOSOR11952-1G APOSOR11952-250MG
2-(3-Bromophenyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
2-(3-Bromophenyl)-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800919
Numéro CAS: 951884-73-4