Imprimer
5-Chloro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR11975-5GEA 0 EUR
APOSOR11975-5G APOSOR11975-250MG APOSOR11975-1G
5-Chloro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Chloro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₄
Poids moléculaire: 214,4100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878336
Numéro CAS: 957062-64-5