Imprimer

N-Benzyl-3-bromobenzamide

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR11991-1GEA 0 EUR
APOSOR11991-1G APOSOR11991-5G
N-Benzyl-3-bromobenzamide
N-Benzyl-3-bromobenzamide
Formule: C₁₄H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00554085
Numéro CAS: 161258-41-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR