Imprimer
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
OR11994-1G OR11994-250MG
APOSOR11994-1GEA 0 EUR
APOSOR11994-1G APOSOR11994-250MG
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD09800890
Numéro CAS: 957062-57-6