Imprimer
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR12160-1GEA 190 EUR
APOSOR12160-1G APOSOR12160-500MG
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₈H₈N₄
Poids moléculaire: 160,18 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617434
Numéro CAS: 493038-87-2