Imprimer
2-((4-Bromophenyl)amino)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR12171-10GEA 253 EUR
APOSOR12171-10G APOSOR12171-1G APOSOR12171-5G
2-((4-Bromophenyl)amino)acetophenone
2-((4-Bromophenyl)amino)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₂BrNO
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00598456
Numéro CAS: 4831-21-4