Imprimer

1-[2-(2,5-Dimethoxyanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR12488-1GEA 176 EUR
APOSOR12488-1G APOSOR12488-5G APOSOR12488-10G
1-[2-(2,5-Dimethoxyanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(2,5-Dimethoxyanilino)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02110102
Numéro CAS: 398472-44-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR