Imprimer

4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR12600-1GEA 121 EUR
APOSOR12600-1G
4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Poids moléculaire: 248,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684107
Numéro CAS: 849107-20-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR