Imprimer
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR12650-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR12650-250MG APOSOR12650-5G APOSOR12650-1G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Poids moléculaire: 183,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684110
Numéro CAS: 99163-12-9