Imprimer

(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR12685-5GEA 176 EUR
APOSOR12685-5G APOSOR12685-25G
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₉ClO₂S
Poids moléculaire: 204,67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631931
Numéro CAS: 51419-59-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR