Imprimer
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR1302-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR1302-250MG
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₅H₇NO₂
Poids moléculaire: 113,11 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085129
Numéro CAS: 35166-33-7