Imprimer
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR13107-1GEA 14.7 EUR
APOSOR13107-1G APOSOR13107-25G APOSOR13107-5G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClNO₄
Poids moléculaire: 201,37 g/mol
Point de fusion: 275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258950
Numéro CAS: 151169-67-4