Imprimer
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR13156-25GEA 0 EUR
APOSOR13156-25G APOSOR13156-5G APOSOR13156-10G
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
Poids moléculaire: 200,4300 g/mol
Point de fusion: 230…236 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03701556
Numéro CAS: 279261-81-3