Imprimer
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR13157-1GEA 19 EUR
APOSOR13157-1G APOSOR13157-5G
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Poids moléculaire: 170,40
Point de fusion: 175…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115641
Numéro CAS: 313545-20-9