Imprimer
Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR13657-25GEA 136 EUR
APOSOR13657-25G
Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque 98%
Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque
Formule: C₆H₁₀O₃
Poids moléculaire: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154352
Numéro CAS: 815-17-8
UN: 3265
ADR: 8,III