Imprimer

2-(Aminomethyl)piperidine 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR13713-25GEA 77.1 EUR
APOSOR13713-25G
2-(Aminomethyl)piperidine 95%
2-(Aminomethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₄N₂
Poids moléculaire: 114,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129011
Numéro CAS: 22990-77-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR