Imprimer
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR14051-100GEA 125 EUR
APOSOR14051-100G APOSOR14051-25G APOSOR14051-5G
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 96%
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 176,22 g/mol
Point de fusion: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115180
Numéro CAS: 55314-16-4