Imprimer

2-(4-Ethylphenyl)-1,3-thiazolane

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR14058-1GEA 139 EUR
APOSOR14058-1G APOSOR14058-10G APOSOR14058-5G
2-(4-Ethylphenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Ethylphenyl)-1,3-thiazolane
Formule: C₁₁H₁₅NS
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027140
Numéro CAS: 145300-46-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR