Imprimer

3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR14155-5GEA 156 EUR
APOSOR14155-5G APOSOR14155-1G APOSOR14155-250MG
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₄
Poids moléculaire: 208,02
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093047
Numéro CAS: 342002-80-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR