Imprimer
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR14157-100GEA 152 EUR
APOSOR14157-100G APOSOR14157-5G APOSOR14157-25G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 180,01 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427051
Numéro CAS: 153624-46-5