Imprimer

4'-(Naphth-1-ylmethoxy)acetophenone

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR14439-1GEA 0 EUR
APOSOR14439-1G
4'-(Naphth-1-ylmethoxy)acetophenone
4'-(Naphth-1-ylmethoxy)acetophenone
Formule: C₁₉H₁₆O₂
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021293
Numéro CAS: 885267-47-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR