Imprimer
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR14714-1GEA 0 EUR
APOSOR14714-1G APOSOR14714-5G
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 215,25 g/mol
Point de fusion: 244…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038546
Numéro CAS: 76985-09-6