Imprimer
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
OR14938-1G
APOSOR14938-1GEA 355 EUR
APOSOR14938-1G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD06800625
Numéro CAS: 934570-54-4